Learn More
Cytiva Sephadex ™ G50 feine Medien
Geeignet für die Gelfiltration
432.00 € - 1864.00 €
Spezifikation
Flussrate | |
---|---|
Partikelgröße | 34 bis 208 μm in nasser Form, 20 bis 80 μm in trockener Form |
Säulenbettvolumen | 9 bis 11 mg/g |
Produkttyp | Sephadex G50 Media |
Format | Feste Beads |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11534875
|
Cytiva
17-0042-01 |
100 g |
432.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11544875
|
Cytiva
17-0042-02 |
500 g |
1864.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Partikelgrößenbereich 40 bis 160μm
Spezifikation
9 bis 11 mg/g | |
Feste Beads | |
Reinigung von DNA aus kleinen Molekülen durch Gelfiltration | |
10 cm | |
2 bis 10 | |
DNA |
34 bis 208 μm in nasser Form, 20 bis 80 μm in trockener Form | |
Sephadex G50 Media | |
5 cm | |
3.93 Zoll | |
min. 150 cm/h, Betthöhe 10 cm, Säule 5 cm Innendurchm. | |
Quervernetztes Dextran | |
4 bis 30 °C |