Learn More
Witeg™ Scheidetrichter, konisch mit Absperrhahn
Dieser Trichter ohne Graduierung eignet sich zum Trennen der Bestandteile eines Flüssig-Flüssig-Gemisches. Der konische Witeg™ Scheidetrichter mit Absperrhahn ist aus widerstandsfähigen Materialien gefertigt.
Marke: Witeg™ 2 671 001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Ohne Messskala.
- Packung: 2 Stück
Spezifikation
1000 ml | |
Innendurchmesser des Stopfen: 6.3 mm | |
ST |
Borosilikatglas | |
Nein | |
ST-PE |