Learn More
Cytiva X100 TG100 80UM 50MM
Marke: Cytiva 10423029
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Spezifikation
50 mm | |
100/Packung | |
80 μm |
Marke: Cytiva 10423029
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
50 mm | |
100/Packung | |
80 μm |