Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter
Hergestellt aus Borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter enthalten eine Halteeinrichtung mit Schraubgewinde, eine NS-Hülse und einen PE-Stopfen mit PTFE-Hahnküken. Ohne Skala.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04004158
Beschreibung
Scheidetrichter aus Borosilikatglas.- Inklusive Befestigungsvorrichtung mit Schraubengewinde
- NS-Buchse und PE-Stopfen mit PTFE-Stopfen.
- Ungraduiert
Spezifikation
500 ml | |
Nr. | |
2 | |
Polyethylen | |
Trenntrichter |
Borosilikatglas | |
4,0mm | |
Polytetrafluorethylen | |
29/32 |