Learn More
WTW™ Basis pH-Einstabmeßkette mit integriertem Temperaturfühler SenTix 42
Eine Standard-pH-Gelelektrode, ideal für tragbare Messungen und Laborarbeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Marke: WTW™ 103637
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wartungsfreies Gel-Referenzsystem für die gesamte Produktlinie
- Schnelle Reaktionszeit durch gute Verbindung zum Medium
- Beste Ergebnisse dank hochwertiger Membrangläser
- Hervorragend, wenn zuverlässige Messwerte auch unter widrigsten Bedingungen benötigt werden
- Besonders wirtschaftlich, nur minimale Reinigung erforderlich
- Mit Temperatursensor und BNC-Kabel
Spezifikation
Festes Kabel | |
Kunststoffschaft, Fasermembran | |
0 °C bis 80 °C | |
Vario pH-Messgerät | |
SenTix™ 42 | |
Tauchen Sie die Kombinationselektrode in Referenzelektrolyten (KCl 3 mol/l, Ag+-frei), pH-Kombinationsmethoden dürfen nicht trocken oder in deionisiertem Wasser gelagert werden | |
1 m |
Faser | |
0 bis 14 | |
SenTix™ pH-Elektrode | |
BNC, Bananen-Elektrodenstecker, 1 m-Kabel | |
Eingebauter NTC-Widerstand mit 30Kiloohm | |
0 °C bis 80 °C | |
120 mm |