Learn More
WTW™ SenTix™ 41 pH-Elektrode
Nutzen Sie diese pH-Elektroden für mobile Messungen und Routinemessungen im Labor. WTW™ SenTix™ 41 pH-Elektroden eignen sich optimal für Anwendungen, bei denen Werte unter ungünstigen Bedingungen zuverlässig gemessen werden müssen.
Marke: WTW™ 103635
264.89 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
pH-Elektroden mit Gelelektrolyt eignen sich ideal für tragbare Messgeräte, aber auch für Routinemessungen im Labor Die Elektroden erfordern außer gelegentlicher Reinigung keine Wartung und sind daher besonders wirtschaftlich. Für anspruchsvolle Messungen im Labor gibt es SenTix™ Elektroden mit 3 mol/l KCl flüssigem Elektrolyt, einfach zu reinigender Glaswelle und Platinmembran. Diese Elektroden können auch bei schwierigen Proben verwendet werden. Und wenn Sie eine Elektrode mit flüssigem Elektrolyt für tragbare Messungen benötigen: Der SenTix™ 51/52 mit Kunststoffschaft, integriertem Temperatursensor und Keramikmembran meistert nahezu jede Messaufgabe, auch im Feld.Spezifikation
Festes Kabel | |
Kunststoffschaft, Fasermembran | |
0 °C bis 80 °C | |
Vario pH-Messgerät | |
SenTix™ 41 | |
Tauchen Sie die Kombinationselektrode in Referenzelektrolyten (KCl 3 mol/l, Ag+-frei), pH-Kombinationsmethoden dürfen nicht trocken oder in deionisiertem Wasser gelagert werden | |
1 m |
Faser | |
0 bis 14 | |
SenTix™ pH-Elektrode | |
DIN, +Bananen-Elektrodenstecker, 1 m-Kabel | |
Eingebauter NTC-Widerstand mit 30Kiloohm | |
0 °C bis 80 °C | |
120 mm |