Learn More
Cytiva Sentino™ Mikrobiologie Ersatz-Pumpenadapter
Ersatz-Pumpenadapter für die Verwendung mit MicroFunnel Filtertrichtern.
Brand:  Cytiva 4872
Product Code. 17144431
  • 163.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Für die Vakuumfiltration von Flüssigkeiten
  • Zur Analyse wässriger Proben auf mikrobiologische und Partikel-Kontamination mit der Membranfilter (MF)-Technik
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MicroFunnel™ Filtertrichter
Edelstahl (316L)
Unsteril
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers