Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Sentino™ Magnetfiltertrichter
Magnettrichter für die Verwendung mit unserer Sentino Pumpe.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4277
357.20 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die einzigartige magnetische Versiegelung ermöglicht eine einfache, einhändige Vakuumfiltration von Flüssigkeiten mit kompatiblen Membranen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
500 mL | |
Autoklavierbar | |
Nicht steril |
Polyphenylsulfon | |
13,1 cm2 |