Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Sentino™ Magnetfiltertrichter
Magnettrichter für die Verwendung mit unserer Sentino Pumpe.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4273
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.39900kg
Beschreibung
- Die einzigartige magnetische Versiegelung ermöglicht eine einfache, einhändige Vakuumfiltration von Flüssigkeiten mit kompatiblen Membranen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
47 mm | |
Polyphenylsulfon | |
9,6 cm2 |
300 mL | |
Autoklavierbar | |
Unsteril |