Learn More
Cytiva Sentino™ Global Membran-Spender
Der Sentino Spender gibt mit einem einzigen Druck auf die Soft-Touch-Tastatur aseptisch einzelne Membranfilter aus.
Marke:  Cytiva 13184
Artikelnummer. 17184251
  • 2185.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sentino ist ein komplettes System von Produkten für die Einschätzung mikrobieller Kontamination wässriger Proben mit der Membranfilter (MF)-Technik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
Automatischer Spender
12 cm
NiMH nickel metal hydride battery
22 cm
20 cm