Learn More
Ansell™ Sensilite™ Polyurethan-Handschuhe der Serie 48-130 für leichte Beanspruchung
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
- Leichte Spezialhandschuhe
- Erfüllen die meisten Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischer Entladung und sind bequeme Handschuhe zu einem angemessenen Preis
- Die 15-Gauge-Einlage aus Nylon bietet Flexibilität und Fingerfertigkeit, während die zusätzliche Kohlefaser eine wirtschaftliche Lösung zum Produktschutz bietet
- Komfort und gute Passform werden durch die nahtlose Konstruktion gewährleistet
- Die Handflächenbeschichtung aus Polyurethan gewährleistet eine gute mechanische Beständigkeit und Haltbarkeit
- EN 1149-1: Oberflächenwiderstand (Ω): 4.02 x 1010 EN 1149-2: Volumenwiderstand (Ω): 2.19 x 107 EN 1149-3: Ladungszerfall T50 <0.01 Sekunden
- Warnung: Handschuhe, die einen elektrostatischen Entladungsschutz bieten, isolieren die Hände nicht gegen elektrische Hochspannung
- Nicht für die Handhabung von spannungsführenden Kabeln oder zum Schutz vor elektrischem Strom verwenden
Anwendungen:
- Endmontage von Instrumententafel, Kabel und Leitungen;
- Endmontage von elektronischen Bauteilen und Hauptplatinen
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 |
| Chlorinated | No |
| Beschichteter Bereich | Palm |
| Bauweise | Knit |
| Beschreibung | Gauge:15 |
| Coating Material | Polyurethane |
| Farbe | Weiß, Grau |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Mehr anzeigen |