Learn More
Tocris Bioscience™ Senexin A
Cdk8 inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 4875/10
239.30 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18732168
  • 303.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Senexin A is a cyclin-dependent kinase 8 (cdk8) inhibitor (IC50 = 280 nM). Also binds to cdk19 in an ATP-competitive manner. Inhibits p21-induced transcription. Reverses doxorubicin -induced tumor-promoting paracrine activities in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
10 mg
310.78
1780390-76-2
Senexin A
Senexin A
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke