Learn More
Semperit™ Semperguard™ Xtension Lange Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Beschreibung
- Extralang: 300mm
- Längerer Schutz für Handgelenk und Unterarm
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und hoher Tragekomfort
- Hautfreundlich: Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergenen Latexproteinen
- Signalblaue Farbe – geeignet für Bereiche gemäß HACCP-Standards
- Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Entspricht den Normen EN 420, EN 374, EN455 |
Klassifikation | CE-Kategorie III Schutzhandschuhe für komplexe Risiken, CE-Klasse I Untersuchungshandschuhe |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
Güte | Zertifiziert nach VO 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |