Learn More
Semperit™ Semperguard™ Comfort Schutzhandschuhe aus Latex
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Beschreibung
- Aus Naturkautschuk
- Hautfreundlich
- Puderfrei
- Ausgezeichnete Elastizität, gutes Tastgefühl und hoher Tragekomfort
- Gute Griffifgkeit und einfaches Anziehen
- Frei von Phthalaten und Weichmachern
- CE-Kategorie: Medizinprodukt der Klasse I; Einweg-Schutzhandschuhe für komplexe Risiken der Kategorie III
- Geprüft und zertifiziert gemäß 1935/2004
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420, EN 374 und EN 455 |
Klassifikation | CE-Klasse I |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Latex Free | Nein |
Material | Latex |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Untersuchungshandschuhe |
Größe | L |
Sterilität | Unsteril |