Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Semperclean™ MC Gummi-Schutzhandschuhe
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Beschreibung
- Höchster Tragekomfort und besonders einfaches Anziehen dank der speziellen Innenbeschichtung
- Sehr gute Greifeigenschaften durch die spezielle Außenoberflächenbehandlung bei der Produktion
- Die anatomische Form verringert die Ermüdung der Hände
- Besonders hautfreundlich und puderfrei durch intensive Reinigung/Waschen
- Erhältlich in 6 Größen, einschließlich Zwischengrößen für optimale Passform
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III |
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Material | Latex |
| Gepudert | Gepudert |
| Größe | 7,5 |
| Dicke (metrisch) | 0,21 mm |
| Länge (metrisch) | 280 mm |