Learn More
SemperIt™ Semperguard™ extra leichte Schutzhandschuhe aus Nitril Artikelnummer.: 11897192
SemperIt™ Semperguard™ extra leichte Schutzhandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 11897192
M
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Artikelnummer. 11897192
Marke: SemperIt™ 3000001618
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus Nitril. Die Semperguard™ extra leichten Schutzhandschuhe aus Nitril sind zum Einmalgebrauch bestimmt.
Hergestellt aus Nitril.Die Semperguard™ extra leichten Schutzhandschuhe aus Nitril sind zum Einmalgebrauch bestimmt.
  • Nitril
  • Puderfrei
  • Lavendelblau
  • Einweg
  • Gerollte Stulpen
  • Beidhändig
  • Latexfrei
  • Reißlast von 14/14 MPa
  • Zertifiziert gemäß CE Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE-Kategorie III 
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III
Farbe Violett
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe M
Dicke (angloamerikanisch) 5,5 mil
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Modell 81678023,5
Zugfestigkeit 14 MPa
Länge (metrisch) 240 mm
Name des Produkts
SemperIt™ Semperguard™ extra leichte Schutzhandschuhe aus Nitril >