Learn More
SemperIt™ Semperguard™ extra leichte Schutzhandschuhe aus Nitril
15.00 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Beschreibung
Hergestellt aus Nitril.Die Semperguard™ extra leichten Schutzhandschuhe aus Nitril sind zum Einmalgebrauch bestimmt.
- Nitril
- Puderfrei
- Lavendelblau
- Einweg
- Gerollte Stulpen
- Beidhändig
- Latexfrei
- Reißlast von 14/14 MPa
- Zertifiziert gemäß CE Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE-Kategorie III
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III |
Farbe | Violett |
Einwegprodukt | Ja |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | L |
Dicke (angloamerikanisch) | 5,5 mil |
Dicke (metrisch) | 0,14 mm |
Art der Handschuhstulpe | Gerollt |