Learn More
Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert pulverfreie Handschuhe
Click to view available options
Größe:
S
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Beschreibung
- PSA-Kategorie III (Komplexe Risiken)
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hautreizenden Stoffen
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Pulverfrei
- Gute chemische Beständigkeit
- Ohne Silikonzugabe
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III |
| Klassifikation | Kategorie III |
| Beschreibung | Semperguard™ Nitrile Xpert pulverfreie Handschuhe |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Mehr anzeigen |