Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Nitrile Xenon Schutzhandschuhe
Click to view available options
Größe:
L, 8, 9
M, 7, 8
S, 6, 7
XL, 9, 10
Beschreibung
- Schutzhandschuhe der CE-Kategorie III für minimale Risiken
- Medizinprodukt der CE-Klasse I
- Weiche und leichte Einweg-Handschuhe mit ausgezeichnetem Tragekomfort und hohem Tastgefühl
- Hautfreundlich: Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergenen Latexproteinen
- Elegante weiße Farbe
- Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- In der handlichen Großpackung (200 Handschuhe in S, M, L und 180 Handschuhe in XL) für optimierte Logistik durch
ul> - längere Verwendung eines Pakets – weniger häufiges Austauschen am Arbeitsplatz
- Reduzierte Lagerlogistik – geringere Vertriebskosten durch längere Lagerintervalle
- Weniger Verpackungsmaterial – weniger Verpackungsabfall
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | XL, 9, 10 |
Dicke (angloamerikanisch) | 3,9 mil |
Dicke (metrisch) | 0,1 mm |
Art der Handschuhstulpe | Gerollt |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SemperIt™ Semperguard™ Nitrile Xenon Schutzhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur