Learn More
Semperit™ Semperguard™ Puder-freie und komfortable Schutzhandschuhe aus Nitril Artikelnummer.: 15594456
Zum Warenkorb hinzufügen
Semperit™ Semperguard™ Puder-freie und komfortable Schutzhandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 15594456
9/10
Click to view available options
Größe:
7/8
8/9
9/10
S
Artikelnummer. 15594456
Marke: Semperit™ 3000001646
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die blauen, latexfreien Einweg-Schutzhandschuhe aus Nitril gewährleisten hohen Tragekomfort
  • Schutzhandschuhe der CE-Kategorie III für komplexe Risiken Untersuchungshandschuhe der CE-Klasse I.
  • Spezielle Nitrilformulierung mit optimierter Öl- und Fettbeständigkeit, gute Zugfestigkeit
  • Ausgezeichneter Tragekomfort
  • Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • Der Problemlöser für den Einmalgebrauch zum Schutz der Hände vor Chemikalienspritzern und bei der Verarbeitung von fetthaltigen Lebensmitteln
  • Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergenen Latexproteinen
  • Signalblaue Farbe – geeignet für Bereiche gemäß HACCP-Standards
Spezifikation
Farbe Blau
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe 9/10
Dicke (angloamerikanisch) 7,8 mil
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Modell 3000004109
Länge (metrisch) 240 mm
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24095
    Gültig bis zum2025-04-15
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 17/03/2025 und dem 15/04/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Semperit™ Semperguard™ Puder-freie und komfortable Schutzhandschuhe aus Nitril >