Learn More
Semperit™ Semperguard™ Puder-freie und komfortable Schutzhandschuhe aus Nitril
Click to view available options
Größe:
7/8
8/9
9/10
S
Beschreibung
- Schutzhandschuhe der CE-Kategorie III für komplexe Risiken Untersuchungshandschuhe der CE-Klasse I.
- Spezielle Nitrilformulierung mit optimierter Öl- und Fettbeständigkeit, gute Zugfestigkeit
- Ausgezeichneter Tragekomfort
- Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Der Problemlöser für den Einmalgebrauch zum Schutz der Hände vor Chemikalienspritzern und bei der Verarbeitung von fetthaltigen Lebensmitteln
- Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergenen Latexproteinen
- Signalblaue Farbe – geeignet für Bereiche gemäß HACCP-Standards
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Blau |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 7/8 |
Dicke (angloamerikanisch) | 7,8 mil |
Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
Art der Handschuhstulpe | Gerollt |
Modell | 3000004107 |
Länge (metrisch) | 240 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Semperit™ Semperguard™ Puder-freie und komfortable Schutzhandschuhe aus Nitril >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur