Learn More
Semperit™ Semperguard™ Green Nitrile Disposable Gloves Artikelnummer.: 15950057
Zum Warenkorb hinzufügen
Semperit™ Semperguard™ Green Nitrile Disposable Gloves
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15950057
M
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15950057
Marke: Semperit™ 3000008214
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Developed with sustainability in mind due to the unique production process, the glove offers skin-friendly hand protection, reduces the risk of allergy and feels soft to the skin. Comfortable and strong tensile strength ensures stability and a pleasant wearing experience even over longer periods.
  • PPE-Kat. III
  • AQL 1,5
  • Puderfrei
  • Einweg, unsteril
  • Bequem zu tragen, auch über längere Zeiträume hinweg
  • Hautfreundliche Formulierung: Kein Chlor, keine Naturkautschuk-Latexproteine, keine Gummibeschleuniger
  • Hergestellt mit gleichzeitiger Einsparung von Wasser und Energie und Reduzierung der CO2-Emissionen
  • Synthetische Innenbeschichtung
  • Strukturierte Fingerspitzen sorgen für zusätzlichen Halt
  • Stabilität und angenehmes Tragegefühl
  • Das Handschuhmaterial ist beständig gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten und schützt vor Bakterien, Pilzen und Viren, einschließlich SARS-CoV-2, Hepatitis B, Hepatitis C und HIV
  • Ideal für Anwendungen wie Personenschutz, Lebensmittel/Gastronomie, Verbraucher/Einzelhandel, Schönheit/Körperkunst und Friseurhandwerk
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Quellenreduzierung
    • Erneuerbare Energie
    • Zertifizierungen und Gütesiegel
    • Ungiftig
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA der Kategorie III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, En 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, En 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671
Chlorinated Nein
Accelerator Free Ja
Anwendungen Industriell
AQL 1,5
Farbe Minzgrün
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe M
Sterilität Unsteril
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Serie Semperguard™ Grün
Zugfestigkeit 6 Newton
Länge (metrisch) 240 mm
Name des Produkts
Semperit™ Semperguard™ Green Nitrile Disposable Gloves >