Learn More
B Braun™ Semken Feinsezierpinzette
Leichte, schmale und gezahnte Pinzetten für die Handhabung feiner Membranen oder einschichtiger Gewebe.
Marke: B Braun™ BD215R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gezahnte Spitze
- Länge 125 mm
- Aus Edelstahl.
Spezifikation
Pinzette | |
Chirurgie/ Medizinbereich | |
Semken |
Edelstahl | |
Gezähnt | |
125 mm |