Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Paper/Film, With Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches are designed for autoclave cycles
Marke:  Keystone Cleanroom Products PPSS10X14CF
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17921342
  • 324.00 € / 500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Peels Open Cleanly
  • Triple Weld Factory seals
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
  • Good barrier characteristics prevent microbial penetration
  • Peels Open Cleanly
  • Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
  • Date of Manufacture on label for complete traceability
Spezifikation
Spezifikation
Selbstdichtender Sterilisationsbeutel
105 oz.
Konformitätsbescheinigung
Weiß
Dampfsterilisierung
Kraftpapier In Medizinischer Qualität (gebleicht)
47 bis 57 μm
500/Cs.
60 gsm
10 in.
14 in.
Autoklavierbar
3.1 L
Selbstklebend
Single-use
Pharmazeutische Komponenten
Unsteril
Durchsichtig
121°bis 135 °C
10 x 14 in.
25.4 cm
35.6 cm