Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Grade Paper/Clear Film, with Steam Indicator
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches designed for autoclave cycles.
335.00 € - 459.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 60 gsm |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | CoC |
Verschlusstyp | Self-seal |
Farbe | Clear, White |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30090009
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS13X18CF |
474 mm | 320 mm |
335.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30089999
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS15X20CF |
510 mm | 380 mm |
401.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30090007
![]() |
Keystone Cleanroom Products
PPSS18X22CF |
560 mm | 460 mm |
459.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Peels Open Cleanly
- Triple Weld Factory seals
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
- Good barrier characteristics prevent microbial penetration
- Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
- Date of Manufacture on label for complete traceability
Spezifikation
60 gsm | |
CoC | |
Clear, White | |
Steam or EtO Sterilization | |
Unsteril | |
500/Cs. | |
Sterilization Pouch |
Autoklavierbar | |
Self-seal | |
Single-use | |
Medical Grade Paper | |
Yes | |
121°C to 135°C |