Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 22 in. Wide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30020199 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 16 in.
12 x 16 in.
14 x 14 in.
16 x 14 in.
16 x 16 in.
18 x 14 in.
20 x 14 in.
20 x 16 in.
20 x 18 in.
20 x 20 in.
24 x 14 in.
24 x 16 in.
24 x 18 in.
24 x 20 in.
24 x 22 in.
26 x 14 in.
26 x 15 in.
30 x 16 in.
30 x 18 in.
30 x 20 in.
32 x 16 in.
32 x 18 in.
32 x 20 in.
36 x 14 in.
36 x 16 in.
36 x 18 in.
36 x 20 in.
38 x 14 in.
38 x 16 in.
40 x 14 in.
40 x 18 in.
40 x 20 in.
43 x 15 in.
44 x 16 in.
44 x 20 in.
46 x 20 in.
48 x 14 in.
48 x 16 in.
48 x 18 in.
48 x 20 in.
54 x 18 in.
70 x 18 in.
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 30020199
Marke: Keystone Cleanroom Products 6STK1414SS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Integrierte Dampfanzeige
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1.42 gal.
Kapazität (metrisch) 5.38 L
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp Self-seal
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Enthält Indikator für Dampfsterilisation
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0.13 mm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Bis zu 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 125 °C
Dicke (angloamerikanisch) 5,3 mil
Abmessungen (L x B) 14 x 14 in.
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 36 cm
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 36 cm
Produkttyp Autoklavierbeutel