Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 22 in. Wide
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 16 in.
12 x 16 in.
14 x 14 in.
16 x 14 in.
16 x 16 in.
18 x 14 in.
20 x 14 in.
20 x 16 in.
20 x 18 in.
20 x 20 in.
24 x 14 in.
24 x 16 in.
24 x 18 in.
24 x 20 in.
24 x 22 in.
26 x 14 in.
26 x 15 in.
30 x 16 in.
30 x 18 in.
30 x 20 in.
32 x 16 in.
32 x 18 in.
32 x 20 in.
36 x 14 in.
36 x 16 in.
36 x 18 in.
36 x 20 in.
38 x 14 in.
38 x 16 in.
40 x 14 in.
40 x 18 in.
40 x 20 in.
43 x 15 in.
44 x 16 in.
44 x 20 in.
46 x 20 in.
48 x 14 in.
48 x 16 in.
48 x 18 in.
48 x 20 in.
54 x 18 in.
70 x 18 in.
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
- Integrierte Dampfanzeige
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
- Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
- Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
- Reiß- und durchstechfest
- Überlegene mikrobielle Barriere
- Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 16 L |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
| Verschlusstyp | Self-seal |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten |
| Enthält | Indikator für Dampfsterilisation |
| Material | Tyvek |
| Mehr anzeigen |