Learn More
Keystone Cleanroom Products Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches
Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide an excellent barrier from microbial contamination.
Marke: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS0713
1288.72 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die ideale Wahl für Geräteteile, die schwer sind, scharfe Kanten aufweisen oder für die nach der Sterilisation eine Oberflächendesinfizierung erforderlich ist
- DuPont Tyvek™/Polyester-flexible Folie ist fusselfrei, feuchtigkeits- und durchstechfest, extrem strapazierfähig und zum Autoklavieren konzipiert
- Die Tyvek™-Seite ist hoch atmungsaktiv und bietet gleichzeitig eine hervorragende Barriere gegen mikrobielle Kontamination
- Die durchsichtige Folienseite bietet ausgezeichnete Klarheit sowie Festigkeit und Haltbarkeit
- Diese Beutel verfügen über einen medizinisch zugelassenen Klebestreifen zum bequemen Selbstversiegeln
- Jeder Beutel verfügt über eine Prozessanzeige der KLASSE A, die sich bei Dampfeinwirkung von rosa zu dunkelbraun ändert
- Wenn die abziehbaren Dichtungen geöffnet werden, entstehen praktisch keine Schwebstoffe in der Luft
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Die Verwendung und Validierung eines Heißversiegelungsgerät entfällt
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Selbstversiegelnd | |
Dampfsterilisierung | |
500/Packung |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Weiß | |
HDPE | |
13 x 7 in. |