Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
Marke:  Brady™ 174492
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17818114
  • 321.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
  • Selbstlaminierende Etiketten mit einem weißen bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
  • Dauerhafter Acrylklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser und Öl
  • UL-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 Etikettendrucker oder M7-R4300 für die M710/BMP71 Etikettendrucker.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
BM-64-427
Ohne
Matt
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
1000 Etiketten
-94 °F bis +158 °F
0,004 in.
3,375 x 1 in.
1 in.
1 in.
1,125 in.
28.58 mm
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Dauerhaftes Acryl
Clear, Weiß
Ausgestanzt
Einseitig bedruckbar
Etiketten
Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Nein
Rechteck
-70 bis +70 °C
0.102 mm
3,375 in.
25.4 mm
25.4 mm
85.73 mm