Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten
Artikelnummer. 17990710
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
0,75 x 1 in.
0,75 x 0,5 in.
1,1 x 0,25 in.
1,25 x 0,5 in.
1,25 x 1 in.
1,25 x 1,5 in.
1,5 x 0,5 in.
1,5 x 0,75 in.
1,5 x 1 in.
1,5 x 1,5 in.
1,5 x 1,75 in.
1 x 0,75 in.
1 x 1 in.
1 x 1,75 in.
2,5 x 1 in.
2,5 x 1,5 in.
25 ft. x 0,75 in.
25 ft. x 1 in.
25 ft. x 1,25 in.
25 ft. x 1,5 in.
4 x 1 in.
4 x 1,5 in.
6 x 1,5 in.
Farbe:
Gelb, Klar, Clear
Schwarz auf Weiß
Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent
Format:
Ausgestanzt
Kontinuierlich
Tamaño de la unidad:
1 Stück
110 Stück
140 Stück
180 Stück
200 Stück
240 Stück
260 Stück
340 Stück
360 Stück
40 Stück
70 Stück
80 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17990710
missing translation for 'mfr': Brady™ 170754
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel mit den selbstlaminierenden B-427 Vinyletiketten, die über eine transparente, selbstlaminierende Schutzschicht verfügen. Die Etiketten können mit einem robusten tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
  • Flexibel und biegsam - für stark gekrümmte Oberflächen wie Leitungen und Kabel geeignet
  • Beständig - selbstverlöschend und widerstandsfähig gegen Abrieb, Lösungsmittel, Öle und Fette, extreme Temperaturen und Witterungseinflüsse
  • Zuverlässig - dauerhafter Acrylklebstoff eignet sich ideal für glatte, raue, pulverbeschichtete und unregelmäßige Oberflächen
  • Sicher - besonders guter Schutz durch einen transparenten, nicht bedruckbaren Laminatüberzug
  • Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL 2238, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt gemäß UL 2238, RoHS-konform mit 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Selbstlaminierendes Vinyl
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Menge 70 Etiketten/Kartusche
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to 70°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Drahtstärke 1 AWG - 500 MCM
Dimensions (LxW) 4 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.40 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4 in
Höhe (metrisch) 101.60 mm
Alternate Part Number M4-53-427
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado