Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten
Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel mit den selbstlaminierenden B-427 Vinyletiketten, die über eine transparente, selbstlaminierende Schutzschicht verfügen. Die Etiketten können mit einem robusten tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke:  Brady™ 170755
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17980710
  • 47.55 € / 360 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Flexibel und biegsam - für stark gekrümmte Oberflächen wie Leitungen und Kabel geeignet
  • Beständig - selbstverlöschend und widerstandsfähig gegen Abrieb, Lösungsmittel, Öle und Fette, extreme Temperaturen und Witterungseinflüsse
  • Zuverlässig - dauerhafter Acrylklebstoff eignet sich ideal für glatte, raue, pulverbeschichtete und unregelmäßige Oberflächen
  • Sicher - besonders guter Schutz durch einen transparenten, nicht bedruckbaren Laminatüberzug
  • Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL 2238, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt gemäß UL 2238, RoHS-konform mit 2011/65/EU und 2015/863
Dauerhaftes Acryl
Matt
Selbstlaminierendes Vinyl
Unsteril
BMP41, BMP51, M511
-94 °F bis +158 °F
0,5 x 1 in.
1 in.
M4-47-427
Schwarz auf Weiß/Transparent
Ausgestanzt
Etiketten
Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
360 Etiketten/Kartusche
0,004 in.
0,5 in.
2.54 cm