Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten
Artikelnummer. 17920720
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
0,75 x 1 in.
0,75 x 0,5 in.
1,1 x 0,25 in.
1,25 x 0,5 in.
1,25 x 1 in.
1,25 x 1,5 in.
1,5 x 0,5 in.
1,5 x 0,75 in.
1,5 x 1 in.
1,5 x 1,5 in.
1,5 x 1,75 in.
1 x 0,75 in.
1 x 1 in.
1 x 1,75 in.
2,5 x 1 in.
2,5 x 1,5 in.
25 ft. x 0,75 in.
25 ft. x 1 in.
25 ft. x 1,25 in.
25 ft. x 1,5 in.
4 x 1 in.
4 x 1,5 in.
6 x 1,5 in.
Farbe:
Gelb, Klar, Clear
Schwarz auf Weiß
Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent
Format:
Ausgestanzt
Kontinuierlich
Packungsgröße:
1 Stück
110 Stück
140 Stück
180 Stück
200 Stück
240 Stück
260 Stück
340 Stück
360 Stück
40 Stück
70 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 17920720
Marke: Brady™ 170744
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel mit den selbstlaminierenden B-427 Vinyletiketten, die über eine transparente, selbstlaminierende Schutzschicht verfügen. Die Etiketten können mit einem robusten tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
  • Flexibel und biegsam - für stark gekrümmte Oberflächen wie Leitungen und Kabel geeignet
  • Beständig - selbstverlöschend und widerstandsfähig gegen Abrieb, Lösungsmittel, Öle und Fette, extreme Temperaturen und Witterungseinflüsse
  • Zuverlässig - dauerhafter Acrylklebstoff eignet sich ideal für glatte, raue, pulverbeschichtete und unregelmäßige Oberflächen
  • Sicher - besonders guter Schutz durch einen transparenten, nicht bedruckbaren Laminatüberzug
  • Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL 2238, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt gemäß UL 2238, RoHS-konform mit 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Selbstlaminierendes Vinyl
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Menge 200 Etiketten/Kartusche
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to 70°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Drahtstärke 10 AWG - 6 AWG
Dimensions (LxW) 1,25 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.40 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1.25 in
Höhe (metrisch) 31.75 mm
Alternate Part Number M4-143-427