Learn More
Brady™ M710 selbstlaminierende Polyester-Etiketten
M710 Etikettendrucker - Etiketten
Marke:  Brady™ 311983
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17808034
  • 119.00 € / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Selbstlaminierende Polyester-Etiketten für den M710 Drucker.
  • Der selbstlaminierende Polyester verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und eignet sich für den Thermotransferdruck.
  • Das Material verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen eine gute Leistung.
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D 1000
Dauerhaftes Acryl
White, Transparent
Label
Einseitig bedruckbar
Selbstlaminierendes Etikett
Laborbeschriftung
1 Etikett
250 Etiketten
-321 bis +230 °F
0,0019 in.
25.4 x 25.4 mm
1 in.
25.4 mm
0.38 in.
M7-19-461
Ohne
Matt
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
-196 °C
Square
-196°C to +110°C
0.048 mm
1 in.
25.4 mm
25.4 mm
9.53 mm