Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyester-Etiketten
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Diese Etiketten eignen sich hervorragend für Laboratorien und Gesundheitseinrichtungen. Selbstlaminierende Brady™ Polyester-Etiketten sind bedruckbar und selbstlaminierend und zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und Abwischen aus. Diese Etiketten für die problemlose Beschriftung von Proben haften sicher auf konischen und großen Röhrchen und Fläschchen.
Marke: Brady™ 110931
Beschreibung
Diese Etiketten eignen sich hervorragend für Laboratorien und Gesundheitseinrichtungen. Selbstlaminierende Brady™ Polyester-Etiketten sind bedruckbar und selbstlaminierend und zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und Abwischen aus. Diese Etiketten für die problemlose Beschriftung von Proben haften sicher auf konischen und großen Röhrchen und Fläschchen.
- Für Thermotransferdrucker
- Selbstlaminierende Polyesteretiketten mit dauerhaftem Acrylklebstoff
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Acrylic, Permanent | |
Matt | |
Labels | |
BMP™21, LABPAL | |
6.4 mm |
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Black, White | |
Self-laminating Polyester | |
General identification, Laboratory identification: Plate: Vial | |
Je 1 | |
9.53 mm |