Learn More
Brady™ Selbstlaminierende, grüne, rotierende Vinyl-Wickeletiketten für Leitungen und Kabel, für M6/M7 Drucker
Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
51.50 € - 91.55 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschichtung | Ohne |
Farbe | Grün, Clear |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17831369
|
Brady™
173737 |
1 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25.4 mm | Quadratisch |
67.15 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17801509
|
Brady™
173783 |
1,5 x 0,25 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 38.1 mm | Rechteck |
84.05 €
750 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17881539
|
Brady™
173796 |
1,5 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 38.1 mm | Rechteck |
91.55 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17831499
|
Brady™
173810 |
1,5 x 0,75 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 38.1 mm | Rechteck |
65.05 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17861689
|
Brady™
173822 |
1,5 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 38.1 mm | Rechteck |
86.45 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17871579
|
Brady™
173834 |
1,5 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 38.1 mm | Quadratisch |
88.80 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17818994
|
Brady™
174603 |
1,5 x 1 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm | Rechteck |
85.55 €
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17831439
|
Brady™
173761 |
4 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 101.6 mm | Rechteck |
61.45 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17801489
|
Brady™
173846 |
4 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 101.6 mm | Rechteck |
83.20 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17811369
|
Brady™
173750 |
2,5 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 63.5 mm | Rechteck |
51.50 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17831529
|
Brady™
173854 |
6 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 152.4 mm | Rechteck |
68.95 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Selbstlaminierende Etiketten mit einem grünen bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
- Dauerhafter Acrylklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser und Öl
- UL-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Grün, Clear | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung | |
-94 °F bis +158 °F | |
0,004 in. |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt | |
Ohne | |
Matt | |
Vinyl | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
Nein | |
-70 bis +70 °C | |
0.102 mm |