Learn More
Selensulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304789
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11304789
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 068104.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7488-56-4 | S2Se | 143.09 g/mol
Selenium sulfide is used as an antifungal agent to treat dandruff, seborrheic dermatitis, eborrhea and tinea versicolor. It is the active component in shampoos as an antifungal agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7488-56-4
Summenformel S2Se
Molekulargewicht (g/mol) 143.09
MDL-Nummer MFCD00011227
InChI-Schlüssel JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
PubChem CID 24087
IUPAC-Name thione
SMILES S=[Se]=S
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Selenium sulfide
Schmelzpunkt <100°C
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 143.09