Learn More
Selensulfid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380208
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11380208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042943.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7488-56-4 | S2Se | 143.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7488-56-4
Summenformel S2Se
Molekulargewicht (g/mol) 143.09
MDL-Nummer MFCD00011227
InChI-Schlüssel JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
PubChem CID 24087
IUPAC-Name thione
SMILES S=[Se]=S
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Selenium sulfide
Schmelzpunkt <100°C
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 94%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,in dilute HCl
Formelmasse 143.09