Learn More
Selen(IV)-oxid, 99.4 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311739
Selen(IV)-oxid, 99.4 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311739
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11311739
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012358.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
It is used in the manufacture of other selenium compounds. Selenium dioxide is an oxidizing agent mostly used in the allylic oxidation of alkenes to produce allylic alcohols. It is used in creating colorless glass and toner in photographic developing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-08-4
Summenformel O2Se
Molekulargewicht (g/mol) 110.97
MDL-Nummer MFCD00003562
InChI-Schlüssel JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24007
SMILES O=[Se]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium(IV) oxide
Schmelzpunkt 340°C to 350° (sublimation)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.4% (Metals Basis)
Löslichkeitsinformationen Partially soluble in water,methanol,ethanol,and acetone. Soluble in concentrated sulfuric acid.
IUPAC-Name Selendioxid
Formelmasse 110.96
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.95 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number012358.22,012358.36
Chargennummer10245047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number012358.22,012358.36
Chargennummer10241495 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2022 Catalog Number012358.22,012358.36
Chargennummer10237618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012358.22,012358.36
Chargennummer10237619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012358.22,012358.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Selenium (IV) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Selenium dioxide
Name des Produkts
Selen(IV)-oxid, 99.4 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >