Learn More
Selen(I)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460251
Click to view available options
Menge:
25 g
2 x 25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11460251
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040239.6Y
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10025-68-0 | Cl2Se2 | 228.84 g/mol
Selenium monochloride is used in electronics, instrumentation and other industrial purposes. It is used as a reagent for the synthesis of Se-containing compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-68-0
Summenformel Cl2Se2
Molekulargewicht (g/mol) 228.84
MDL-Nummer MFCD00011226
InChI-Schlüssel VIEXQFHKRAHTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diselenium dichloride, selenium monochloride, selenium chloride se2cl2, unii-2a5292fc4p, selenium i chloride, dichlorodiselenane, dichloro perselenide, se2cl2, selenium i chloride, ampuled under argon trace metals basis 25g
PubChem CID 66206
IUPAC-Name Chloroselanylselenohypochlorit
SMILES Cl[Se][Se]Cl
Spezifikation
Siedepunkt 127°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Selenium(I) chloride
Schmelzpunkt -85°C
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 2 x 25 g
UN-Nummer UN2922
Merck Index 14,8432
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water; Soluble in chloroform, benzene, carbon tetrachloride, carbon disulfide
Formelmasse 228.83
Reinheit (%) 99%
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.77 g/mL