Learn More
Selen, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12618655
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Siedepunkt 690°C
Schmelzpunkt 220°C
CAS 7782-49-2
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel Se
MDL-Nummer MFCD00134090 MFCD00011224
Synonym selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
InChI-Schlüssel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Se]
IUPAC-Name selenium
Molekulargewicht (g/mol) 78.97
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Formelmasse 78.96g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Selenium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.