Learn More
Selen, Pulver, 200 mesh, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Siedepunkt | 685.0°C |
Chemischer Name oder Material | Selenium |
Schmelzpunkt | 217,0 °C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Physikalische Form | Lösung |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% min |
Strukturformel | Se |
Fieser | 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281 |
Merck Index | 15,8568 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Selenium
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.