Learn More
Selensäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10002480
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-00-8
Summenformel H2O3Se
Molekulargewicht (g/mol) 128.98
MDL-Nummer MFCD00011331
InChI-Schlüssel MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
IUPAC-Name Selensäure
SMILES O[Se](O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenious acid
Farbe Pink oder Weiß
Schmelzpunkt 70.0°C
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Menge 50 g
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Fieser 1992
Merck Index 158567
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 167g/100mL (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water and alcohol,insoluble in ammonia
Formelmasse 128.97
Reinheit (%) 98%