Learn More
Carl Roth™ Sekuroka™ Lens Cleaning Tissues
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Delicate, Moist Cleaning of Optical Glasses
Beschreibung:
Wipe
Beschreibung
- Anti-static and non-fogging
- Only one wipe required
- Individally packed
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Wipe |
Produkttyp | Cleaning Wipe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Delicate, Moist Cleaning of Optical Glasses |
Anzahl pro Packung | 100/Pk. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lens Cleansing Tissues
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol