Learn More
BRAND™ Sedimentationsröhrchen
Das aus Polystyrol gebaute Sedimentationsröhrchen hat einen konisch geformten Boden.
Marke: BRAND™ 114740
167.01 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.60000kg
Beschreibung
- Polystyrol-Beständigkeit
- Durchsichtig
Spezifikation
105 mm | |
Polystyrol | |
16 mm |