Learn More
Marienfeld Superior™ Zählkammern Sedgewick Rafter
Sedgewick Rafter Zählkammern verwendet man zum Zählen von Partikeln und Mikroorganismen in Wasser oder anderen transparenten Flüssigkeiten.
Marke: Marienfeld Superior™ 0611400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Zelle von 50 x 20 x 1 mm ist mit einem Gitter graduiert, das 1 ml in 1000 μl unterteilt
- Lieferung mit Deckglas von circa 60 x 30 x 1 mm
- Lieferbar als Präzisions-Ausführung aus Glas mit Chromgitter für Phasenkontrast mit geschliffenen und facettierten Kanten oder als einfache Ausführung aus transparentem Kunststoff
Spezifikation
Zählkammer | |
Sedgewick Rafter | |
Nein | |
1 |
50 x 20 x 1 mm in einem 1-mm-Raster angeordnet | |
Kunststoff | |
1 mm |