Learn More
Thermo Scientific™ I Chem BacT-Flaschen mit Security-Snap-Verschluss
Thermo Scientific™ I-Chem Field-Ready Kunststoffbehälter sind steril und erfüllen alle Anforderungen an Probengefäße für die Mikrobiologie, wie im EPA-Handbuch für die Zertifizierung von Laboren für die Analyse von Trinkwasser (Manual for the Certification of Laboratories Analyzing Drinking Water) festgelegt
245.00 € - 343.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 120 ml |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 120mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Zertifizierungsparameter | Steril |
Farbe | Naturfarben |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15825217
|
Thermo Scientific™
411-0125 |
w / o Tablette |
343.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15625635
|
Thermo Scientific™
411G10R27 |
w/10mg Natriumthiosulfat |
245.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ I-Chem Field-Ready Kunststoffbehälter sind steril und erfüllen alle Anforderungen an Probengefäße für die Mikrobiologie, wie im EPA-Handbuch für die Zertifizierung von Laboren für die Analyse von Trinkwasser (Manual for the Certification of Laboratories Analyzing Drinking Water) festgelegt
Vom Entwurf über die Entwicklung bis hin zur Herstellung erfüllen die Thermo Scientific I-Chem Verfahren die von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) festgelegten Qualitätsanforderungen. Die I-CHEM Spezifikationen garantieren, dass die Produkte die von der EPA festgelegten Analytenspezifikationen erfüllen. Alle I-CHEM zertifizierten™; Produkte erfüllen die spezifischen Kriterien für flüchtige und halbflüchtige Stoffe, Metalle und Pestizide/PCBs.
Sterile, nicht toxische Polypropylenbehälter mit einer 10-mg-Natriumthiosulfattablette zur Field-Ready™-Gewinnung chlorierter Proben oder ohne Tablette für Situationen, in denen kein Chlor vorliegt.Abbrechbare Sicherheitsversiegelung garantiert die Sterilität des Behälters Security-Snap™-Klappdeckel verhindert die Kontaminierung des Verschlusses Verschluss rastet fest ein mit einem deutlichen Schnappgeräusch Fest angebrachtes Versiegelungsband verhindert Manipulation und Verschütten
Zur Verwendung mit I-Chem manipulationssicheren Verschlüssen (05-719-337, Bestellung online) Transparent und nicht autofluoreszierend, geeignet für Tests chromogener oder fluorogener Substrate
140 ml Fassungsvermögen bis zum Rand erfüllt die Anforderung eines Mindestvolumens von 120 ml
100 ml-Fülllinie ist auf ±2,5 ml genau
- 2,5 cm Kopfraum zwischen Fülllinie und Verschluss
Spezifikation
4 oz., 120 ml | |
4 oz. | |
Naturfarben | |
1,75 in. | |
4.5cm | |
250/Packung | |
Durchscheinend | |
Naturfarben | |
4,73 Unzen | |
Zertifizierte Sterilität | |
3,74 Zoll | |
46mm |
120mL | |
Steril | |
HDPE-Flasche | |
1.81 in. | |
HDPE | |
Steril | |
Steril | |
Zertifiziert | |
140mL | |
95 mm | |
Polypropylen |