Learn More
Kinematica™ Sicherheitsdeckel für Mischaufsatz
Artikelnummer. p-8014693 Alle ansehen Kinematica Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mischaufsatz MBA 1000
Mischaufsatz MBA 250
Mischaufsatz MBA 500
Höhe (metrisch):
128 mm
149 mm
228 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12364123
Marke: Kinematica™ 36050030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bruchsicheres Schutzglas sorgt für zusätzliche Sicherheit
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitsdeckel
Höhe (metrisch) 128 mm
Material Schutzglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Mischaufsatz MBA 250