Learn More
3M™ SecureFit™ X5500 Sicherheitshelme, X5501V-CE, CE
X5500 Sicherheitshelm
Marke: 3M™ 7100175591
204.00 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherer, komfortabler Kopfschutz vor kleinen herabfallenden Gegenständen und für den allgemeinen industriellen Einsatz
- Das Aufhängungssystem verfügt über eine exklusive patentierte 3M™ Druckdiffusionstechnologie
- Das 4-Punkt-Ratschensystem ermöglicht es dem Träger, die Höhe und den Sitz mit mehreren Stufen vertikal anzupassen
- Belüftungsöffnungen ermöglichen den Luftstrom durch den Helm
- Optionale Belüftungsöffnungen ermöglichen den Luftstrom durch den Helm
- Inspiriert von Kletterhelmen mit einem schirmlosen Design für einen freien Blick nach oben
- Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm einer Überexponierung an UV-Strahlung ausgesetzt war und es an der Zeit ist, ihn zu ersetzen
- 3M™ Scotchlite™ Reflektoren können hinzugefügt werden, um die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtbedingungen zu erhöhen
- 3M™ Scotchlite™ Reflektoren können auch hinzugefügt werden, um die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtbedingungen zu erhöhen
- Zugelassen für seitliche Verformung (LD)
- Zugelassen für seitliche Verformung
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Weiß | |
ABS | |
4/Karton | |
Belüftet |