Learn More
3M™ Schutzhelm, belüftet, CE
Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem mit exklusiver 3M™ Druckverteilungstechnologie. Randloser Schutzhelm ist mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt.
347.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bau, Forstwirtschaft, Öl und Gas |
---|---|
Material | ABS |
Produkttyp | Sicherheitshelm |
Suspensionstyp | 4-Punkt-Ratsche |
Luftgekühlt | Unbelüftet |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17305343
|
3M™
7100175599 |
Weiß |
347.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17315343
|
3M™
7100175600 |
Gelb |
347.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17325343
|
3M™
7100175601 |
Blau |
347.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17335343
|
3M™
7100175602 |
Grün |
347.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17345343
|
3M™
7100175603 |
Rot |
347.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17355343
|
3M™
7100175604 |
Orange |
347.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17365343
|
3M™
7100175605 |
Schwarz |
347.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17375343
|
3M™
7100175606 |
Gut erkennbares Grün |
347.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sicherer, bequemer Kopfschutz gegen kleine herabfallende Gegenstände und für den allgemeinen Gebrauch in der Industrie
- Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckverteilungstechnologie
- Das 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und die Passform einzustellen.
- Anpassbare Position
- Das am Kletterhelm orientierte randlose Design erlaubt die ungehinderte Sicht nach oben
- Die vorhandenen Einkerbungen und Halterungen sind kompatibel mit einer Vielzahl von 3M(TM) Schutzvisieren, Kapselgehörschützern und anderen Zubehörteilen
- Der 3M™ UVicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
- Der patentierte UV-Indikator lässt den Träger erkennen, wann der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ersetzt werden sollte
- Geprüft auf seitliche Verformung und flüssige Metallspritzer
- Geprüft auf seitliche Verformung und flüssige Metallspritzer
- Elektrische Isolierung für Spannungen von 1000 VAC und 440 VAC
- UV-stabilisiertes ABS
Spezifikation
Bau, Forstwirtschaft, Öl und Gas | |
Sicherheitshelm | |
Unbelüftet |
ABS | |
4-Punkt-Ratsche |