Learn More
3M™ Schutzhelm, belüftet, reflektierend, CE
Die Trageposition des 3M™ SecureFit™ Schutzhelmes lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 und EN 12492. Randloser Schutzhelm ist belüftet und mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt.
Marke: 3M™ 7100175098
374.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherer, komfortabler Kopfschutz für Arbeiten in Höhen und anderen gefährlichen Industrieanwendungen
- Das Aufhängungssystem verfügt über eine exklusive patentierte 3M™ Druckdiffusionstechnologie
- Mit dem speziellen 4-Punkt-Kinn-Gurtsystem von 3M kann der Träger zwischen den Normen EN 12492 (Helme für Bergsteiger) und EN 397 (Industriehelme) wechseln
- Das 6-Punkt-Ratschensystem ermöglicht es dem Träger, die Höhe und den Sitz mit mehreren Stufen vertikal anzupassen
- Magnetischer Steckverschluss als Standard
- Inspiriert von Kletterhelmen mit einem schirmlosen Design für einen freien Blick nach oben
- Zubehörschlitze und -clips sind mit einer Vielzahl von 3M Gesichtsschutzen, Gehörschutzen und anderen Zubehörteilen kompatibel
- Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm einer Überexponierung an UV-Strahlung ausgesetzt war und es an der Zeit ist, ihn zu ersetzen
- Zertifiziert nach EN12492 oder EN397 (je nach Konfiguration des Kinnbands)
- Zugelassen für seitliche Verformung (LD)
- UV-stabilisiertes ABS
Spezifikation
Orange | |
ABS | |
Druckdiffusion 6-Punkt-Ratsche |
Bau, Forstwirtschaft, Öl und Gas | |
Sicherheitshelm | |
Ja |